Learn More
11,17-Difuroato Mometasona FuroatoMometasona Impureza Furoato E, TRC
Código de producto. 30133543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133543 100 mg 100 miligramos
18070070 25 mg 25 miligramos
18013150 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD446190100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1370190-33-2
Fórmula molecular C32 H32 Cl2 O8
Peso molecular (g/mol) 615.5
Sinónimo (11β,16α)-9,21-Dichloro-11,17-bis[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-Dichloro-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11β,17-diyl bis(furan-2-carboxylate)
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-cloro-17-(2-cloroacetil)-17-(furan-2-carboniloxi)-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantrina-11-il] furan-2-carboxilato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@H](C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl)OC(=O)c6occc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11,17-Difuroate Mometasone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H32Cl2O8/c1-18-14-22-21-9-8-19-15-20(35)10-11-29(19,2)31(21,34)26(41-27(37)23-6-4-12-39-23)16-30(22,3)32(18,25(36)17-33)42-28(38)24-7-5-13-40-24/h4-7,10-13,15,18,21-22,26H,8-9,14,16-17H2,1-3H3/t18-,21+,22+,26+,29+,30+,31+,32+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.1474