Learn More
11,17,21-Trihidroxi-pregn-5-eno-3,20-diona-d4 3,20-Dietileno Ketal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11,17,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione-d4 3,20-Diethylene Ketal |
| CAS | 134354-11-3 |
| Fórmula molecular | C25H34D4O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 11,17,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione-d4 Cyclic 3,20-Bis(1,2-ethanediyl Acetal) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H38O7/c1-21-7-8-23(29-9-10-30-23)13-16(21)3-4-17-18-5-6-24(28,25(15-26)31-11-12-32-25)22(18,2)14-19(27)20(17)21/h3,17-20,26-28H,4-15H2,1-2H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-,24+/m0/s1/i14D2,19D,20D |
| SMILES | [2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CC=C3CC4(CC[C@]23C)OCCO4)[C@@H]5CC[C@](O)(C6(CO)OCCO6)[C@@]15C |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-9,11,12,12-tetradeuterio-17-[2-(hidroximetil)-1,3-dioxolan-2-il]-10,13-dimetilespiro[1,2,4,7,8,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,2'-1,3-dioxolano]-11,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 454.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.2869 |