Learn More
11,12-Dihidro Altrenogest, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11,12-Dehydro Altrenogest |
| CAS | 141299-96-9 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Altrenogest Impurity 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h3,13,18-19,23H,1,4-12H2,2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC=C |
| Nombre IUPAC | (8S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-13-metil-17-prop-2-enil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 312.446 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.209 |