Learn More
11,12-Didehidro Retinol, TRC
Código de producto. 30375419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375419 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30375419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4394101MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11,12-Didehydro Retinol
CAS 29443-88-7
Fórmula molecular C20 H28 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,6,8-nonatrien-4-yn-1-ol, 11,12-Didehydroretinol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h8,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b12-11+,16-8+,17-13+
SMILES C\C(=C/C#C\C(=C\CO)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Nombre IUPAC (2E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,6,8-trien-4-yn-1-ol
Peso molecular (g/mol) 284.436
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.214