Learn More
11,11'-piperazina-1,4-diilbis(dibenzo[b,f][1,4]tiazepina), Mikromol™
Código de producto. 30049778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049778 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049778 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1130.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
11,11'-Piperazina-1,4-diilbis(dibenzo[b,f][1,4]tiazepina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Quetiapine Dimer Impurity
CAS 945668-94-0
Nombres de analitos o componentes Quetiapine Dimer Impurity
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C30 H24 N4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 11,11'-(1,4-Piperazinediyl)bis-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Quetiapine EP Impurity D, Quetiapine Impurity QTP-04, 11,11'-Piperazine-1,4-diylbis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepine), Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11,11'-(1,4-piperazinediyl)bis-, 11,11'-(1,4-Piperazinediyl)bis-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11,11'-(1,4-Piperazinediyl)bis[dibenzo[b,f][1,4]thiazepine], Quetiapine Fumarate Imp. D (EP), Quetiapine dimer impurity, Bis(dibenzothiazepinyl) piperazine, 1,4-Bis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazine, 11,11'-Piperazine-1,4-diylbis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepine), Quetiapine Fumarate Impurity D, Quetiapine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C30H24N4S2/c1-5-13-25-21(9-1)29(31-23-11-3-7-15-27(23)35-25)33-17-19-34(20-18-33)30-22-10-2-6-14-26(22)36-28-16-8-4-12-24(28)32-30/h1-16H,17-20H2
SMILES C1CN(CCN1C2=NC3=CC=CC=C3SC4=CC=CC=C42)C5=NC6=CC=CC=C6SC7=CC=CC=C75
Nombre IUPAC 6-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ilpiperazin-1-il)benzo[b][1,4]benzotiazepina
Peso molecular (g/mol) 504.67
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.1442 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.