Learn More
11,11'-(Piperazina-1,4-diil)bis(8-cloro-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepina), Mikromol™
Código de producto. 30049326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30049326 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30049326 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0480.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
11,11'-(Piperazina-1,4-diil)bis(8-cloro-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11,11'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(8-chloro-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine)
CAS 263366-81-0
Nombres de analitos o componentes 11,11'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(8-chloro-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C30 H24 Cl2 N6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Clozapine Imp. B (EP), Clozapine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C30H24Cl2N6/c31-19-9-11-25-27(17-19)35-29(21-5-1-3-7-23(21)33-25)37-13-15-38(16-14-37)30-22-6-2-4-8-24(22)34-26-12-10-20(32)18-28(26)36-30/h1-12,17-18,33-34H,13-16H2
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCN(CC4)C5=Nc6cc(Cl)ccc6Nc7ccccc57
Nombre IUPAC 3-cloro-6-[4-(3-cloro-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepin-6-il)piperazin-1-il]-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepina
Peso molecular (g/mol) 539.46
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.144 g/mol