Learn More
MedChemExpress 10Z-Nonadecenoic acid
Código de producto. 16454778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16454778 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16454778 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY113450
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
MedChemExpress 10Z-Nonadecenoic acid is a kind of long-chain fatty acid with anti-tumor activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Solution, -20°C, 2 years
Peso molecular 296.49 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 73033-09-7
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Objetivo Endogenous Metabolite