Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de ligasa de ADN T4 (10X)
Código de producto. 11889622 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
11889622 1,5 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 11889622 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B69
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.90€
    22.65€ / 1.5 ml
    Ahorro 0.25€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Liga de forma segura las muestras con este tampón, para su uso con la ligasa de ADN T4 y se ha comprobado la ausencia de endo y exodeoxiribonucleasas y ribonucleasas.
El tampón de ligasa de ADN T4 10X se utiliza con la ligasa de ADN T4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Cantidad 1,5 mL
Tipo de producto Tampón de ligasa de ADN T4