Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de reacción con MgCl2 para ADNasa I (10X)
Código de producto. 10202730 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10202730 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 10202730 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B43
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.66€
    21.65€ / 1 ml
    Ahorro 1.01€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Optimice las condiciones de reacción para la ADNasa I libre de ARNasa con este tampón de reacción 10X Tris-HCl (pH 7,5) que contiene MgCl2.
El tampón de reacción 10X con MgCl2se utiliza con DNasa I, libre de ARNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Cantidad 1 mL
Tipo de producto Tampón de reacción
Categoría de investigación Clonación tradicional