Learn More
Biochrom Cubeta de microvolumen de cuarzo
Descripción
- Cubeta de cuarzo de 10 mm
- 40 μL volumen de trabajo, altura reducida
- Para usar con Ultrospec 2100 Pro
- Requiere soporte de celda cilíndrica 80-2106-10
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 40 μL |
| Material | Cuarzo |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 190 nm a 1100 nm |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros, fotómetros |
| Anchura (métrico) | 12 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones espectrofotométricas |
| Forma | Cuadrado o rectángulo |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |