Learn More
Biochrom Celda de flujo de cuarzo con tornillo y conectores
Código de producto. 11683024 Tienda Harvard Bioscience Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Celda de flujo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11683024 Celda de flujo cada uno
1 options
Código de producto. 11683024 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80710040
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Celda de flujo de cuarzo con tornillo y conectores para usar con accesorio Sipper de Ultrospec Espectrofotómetros UV-Vis 7000/8000/9000.
  • De fácil montaje
Especificaciones
Tipo Celda de flujo
Descripción Celda de flujo de cuarzo de 10 mm con tornillo y conectores para accesorio Sipper
Cantidad 1 unidad
Trayectoria óptica 10 mm
Volumen (métrico) 80 μL
Para uso exclusivo en investigación.