Learn More
Biochrom Cubeta de cuarzo con tapón y paredes negras, 400 μL Volumen de trabajo
Descripción
- Compatible con la mayoría de los espectrofotómetros
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta |
| Descripción | Cubeta de cuarzo con tapón y paredes negras |
| Capacidad (métrico) | 400 μl |
| Material | Cuarzo |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 190 nm a 1100 nm |
| Altura (métrico) | 48 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, fotómetro |
| Anchura (métrico) | 12.7 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones espectrofotométricas |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.