Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL Propoxur
Marca:  Medchem Express HY-B0916_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL Propoxur
Código de producto. 18752896
  • 91.80€ / 1 ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026