Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL PK14105
Marca:  Medchem Express HY-100346_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL PK14105
Código de producto. 18611483
  • 137.70€ / 1 ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026