Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL Flavanone
Marca:  Medchem Express HY-N7128_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL Flavanone
Código de producto. 18072415
  • 39.15€ / 1 ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026