Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL Artemisinin
Marca:  Medchem Express HY-B0094_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL Artemisinin
Código de producto. 18610003
  • 108.00€ / 1 ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026