Learn More
Brand™ Vasos de precipitados de polipropileno de perfil bajo con escala impresa azul de 10 ml
Código de producto. 15674027 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15674027 10 ml paquete de 12
1 options
Código de producto. 15674027 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 87602
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Gracias a su resistencia química y a temperaturas elevadas, estos vasos de precipitados son excelentes para el uso general de laboratorio.
  • Con marcas de graduación en azul o en relieve, con borde granulado y boquilla
  • Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Para la esterilización en autoclave a 121 °C, se deben escoger vasos de precipitados con escala en relieve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Alta claridad
Diámetro exterior (métrico) 30 mm
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Polipropileno
Altura exterior (métrico) 36 mm
Incrementos 2 ml
Cantidad 12/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Scale Escala impresa azul
Modelo Perfil bajo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.