missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha-Guaiene (>85%), TRC

Código de producto. 30011252
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30011252 10 mg 10 miligramos
30138384 100 mg 100 miligramos
30011934 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30011252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG81100310MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3691-12-1
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo Guaia-1(5),11-diene, (1S,4S,7R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethenyl)azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-[1S-(1alpha,4alpha,7alpha)] azulene
Nombre IUPAC (1S,4S,7R)-1,4-dimethyl-7-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene
SMILES C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(=C)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material alpha-Guaiene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.