Learn More
HUBER Termofluido de 10 l
Código de producto. 11527364
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
-10 °C a 120 °C
-40 °C a 165 °C a 220 °C
-80 °C a 100 °C a 250 °C
-80 °C a 55 °C
-90 °C a 55 °C a 170 °C
De 20 °C a 275 °C
De –20 °C a 195 °C y 235 °C
De –60 °C a 115 °C y 200 °C
Temperatura máxima (métrico):
100 °C, 250 °C
115 °C, 200 °C
120 °C
165 °C, 220 °C
195 °C, 235 °C
275 °C
55 °C
55 °C, 170 °C
Viscosidad:
10 mm2/s
20 mm2/s
3 mm2/s
5 mm2/s
50 mm2/s
8 mm2/s
Tipo:
Aceite de silicio
Aceite sintético
Tamaño de la unidad:
10 litros
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura Temperatura máxima (métrico) Viscosidad Tipo Tamaño de la unidad
11527364 De –20 °C a 195 °C y 235 °C 195 °C, 235 °C 20 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
10354295 -10 °C a 120 °C 120 °C 8 mm2/s Aceite sintético 10 litros
11537374 De 20 °C a 275 °C 275 °C 50 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11537364 -40 °C a 165 °C a 220 °C 165 °C, 220 °C 10 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11557364 De –60 °C a 115 °C y 200 °C 115 °C, 200 °C 5 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11577364 -80 °C a 55 °C 55 °C 3 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11597364 -80 °C a 100 °C a 250 °C 100 °C, 250 °C 3 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11507374 -90 °C a 55 °C a 170 °C 55 °C, 170 °C 3 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11527364 Proveedor HUBER N.º de proveedor 6162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    1035.32€ / 10 litros
    Ahorro 74.68€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Recomendado para muchas aplicaciones de control de temperatura. Los aceites del termofluido Huber Kaeltmaschinenbau™ de 10 l proporcionan una transferencia de calor óptima. Los intervalos de temperatura varían de - 90 ° – a 275 °C, con viscosidad a 25 °C en un intervalo de 3 a 50 mm2/segundo.
  • Termofluidos para muchas aplicaciones de control de temperatura
  • Muestra las mejores características termodinámicas y ambientales posibles
  • Un funcionamiento seguro y fiable depende del cumplimiento de los estándares de seguridad para garantizar resultados óptimos
  • Muchas variedades tienen una temperatura máxima más alta cuando se utilizan en un aplicación cerrada Unistat™
  • Prácticas latas de 10 l de silicio o aceite sintético para espacios de trabajo o almacenamiento de tamaño moderado
Especificaciones
Intervalo de temperatura De –20 °C a 195 °C y 235 °C
Tipo Aceite de silicio
Cantidad 10 l
Temperatura máxima (métrico) 195 °C, 235 °C
Viscosidad 20 mm2/s