Learn More
HUBER Termofluido de 10 l
Beschreibung
- Termofluidos para muchas aplicaciones de control de temperatura
- Muestra las mejores características termodinámicas y ambientales posibles
- Un funcionamiento seguro y fiable depende del cumplimiento de los estándares de seguridad para garantizar resultados óptimos
- Muchas variedades tienen una temperatura máxima más alta cuando se utilizan en un aplicación cerrada Unistat™
- Prácticas latas de 10 l de silicio o aceite sintético para espacios de trabajo o almacenamiento de tamaño moderado
Spezifikation
Spezifikation
| Intervalo de temperatura | -10 °C a 120 °C |
| Tipo | Aceite sintético |
| Cantidad | 10 l |
| Temperatura máxima (métrico) | 120 °C |
| Viscosidad | 8 mm2/s |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?