Learn More
10H-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Azaphenothiazine |
| CAS | 261-96-1 |
| Fórmula molecular | C11 H8 N2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 1H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine (9CI), 1-Azaphenothiazine, NSC 277720 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N2S/c1-2-5-9-8(4-1)13-11-10(14-9)6-3-7-12-11/h1-7H,(H,12,13) |
| SMILES | N1c2ccccc2Sc3cccnc13 |
| Nombre IUPAC | 10H-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 200.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0408 |