Learn More
10H-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazina, TRC
Código de producto. 30423726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30423726 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30423726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP991655250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Azaphenothiazine
CAS 261-96-1
Fórmula molecular C11 H8 N2 S
Cantidad 250 mg
Sinónimo 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 1H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine (9CI), 1-Azaphenothiazine, NSC 277720
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8N2S/c1-2-5-9-8(4-1)13-11-10(14-9)6-3-7-12-11/h1-7H,(H,12,13)
SMILES N1c2ccccc2Sc3cccnc13
Nombre IUPAC 10H-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazina
Peso molecular (g/mol) 200.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0408