Learn More
10H-fenotiazina 5-óxido, TRC
Código de producto. 30421033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421033 50 mg -
30420055 500 mg -
30412584 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31809850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1207-71-2
Fórmula molecular C12H9NOS
Peso molecular (g/mol) 215.27
Sinónimo Phenothiazine 5-Oxide, NSC 3554, Phenothiazine S-Oxide
Nombre IUPAC 10H-fenotiazina 5-óxido
SMILES O=S1c2ccccc2Nc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10H-Phenothiazine 5-Oxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NOS/c14-15-11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0405