Learn More
ácido 10H-Fenotiazina-10-propanosulfónico, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16524264 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16524264 5 g 5 g
16514264 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16524264 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464000050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    279.65€ / 5 g
    Ahorro 47.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101199-38-6 | C15H14NNaO3S2 | 343.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101199-38-6
Fórmula molecular C15H14NNaO3S2
Peso molecular (g/mol) 343.39
Clave InChI VKGYKXFNSKEHED-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC sodio 3-(10H-fenotiazina-10-il)propano-1-sulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10 H-Phenothiazine-10-propanesulfonic acid sodium salt
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.39