Learn More
Chemsplash Gorro de fregona plisado con doble costura de 10 g/m²
Código de producto. 30058270
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30058270 Verde paquete de 2000
30058153 Azul paquete de 2000
30058162 Blanco paquete de 2000
30058226 Rojo paquete de 2000
30058149 Amarillo paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30058270 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2516.600.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.23€
    52.13€ / paquete de 2000
    Ahorro 8.10€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gorra desechable con doble costura está hecha de un material transpirable de polipropileno no tejido azul de 10 GSM, que tiene elastizado en el borde para facilitar el ajuste a la cabeza.
Gorra desechable con doble costura
  • Polipropileno no tejido de 10 gramos
  • Doble costura
  • Elastizado
  • 21 in
  • Talla única
  • Libre de PFAS
Descripción: La gorra desechable con doble costura está hecha de un material transpirable de polipropileno azul no tejido de 10 GSM, que tiene elastizado en el borde para facilitar el ajuste a la cabeza. Con doble costura para mayor resistencia y tamaño de 21 in. Adecuado para todas las industrias que requieren un protector de cabeza desechable.
Especificaciones
Tipo de producto Cofia
Tamaño 21 in
Material Polipropileno
Color Verde
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí