Learn More
(10E)-3-O-De(alfa-L-cladinosa)-10-deshidro-11-deshidroxi-6-O-metil-eritromicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (10E)-3-O-De(alpha-L-cladinose)-10-dehydro-11-dehydroxy-6-O-methyl-erythromycin |
| CAS | 198782-59-1 |
| Fórmula molecular | C30H53NO9 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (10E)-3-O-De(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-10,11-didehydro-11-deoxy-6-O-methyl-erythromycin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H53NO9/c1-12-22-29(7,36)14-16(2)23(32)17(3)15-30(8,37-11)26(19(5)24(33)20(6)27(35)39-22)40-28-25(34)21(31(9)10)13-18(4)38-28/h14,17-22,24-26,28,33-34,36H,12-13,15H2,1-11H3/b16-14+/t17-,18-,19+,20-,21+,22-,24+,25-,26-,28+,29+,30-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@](/C=C(C)/C1=O)(O)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@](C)(OC)C[C@H]1C)=O |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11E,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-4,13-dihidroxi-7-metoxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-1-oxaciclotetradec-11-eno-2,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 571.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 571.372 |