Learn More
10beta-peroxy delta 4-Tibolona, TRC
Código de producto. 30132638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132638 50 mg 50 miligramos
30008814 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29030050MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105186-34-3
Fórmula molecular C21 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 344.44
Sinónimo 19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 19-hydroperoxy-17-hydroxy-7-methyl-, (7α,17α)- (9CI), 10-Hydroperoxy-17-hydroxy-7α-methyl-19-nor-10β,17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 10β-Peroxy δ4-Tibolone, (7R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-10-hydroperoxy-17-hydroxy-7,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one, 10β-Hydroperoxy-17β-hydroxy-7α-methyl-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one
Nombre IUPAC (7R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-etinil-10-hidroperoxi-17-hidroxi-7,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES C[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(OO)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10beta-Peroxy delta4-Tibolone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O4/c1-4-20(23)9-7-16-18-13(2)11-14-12-15(22)5-10-21(14,25-24)17(18)6-8-19(16,20)3/h1,12-13,16-18,23-24H,5-11H2,2-3H3/t13-,16+,17+,18+,19+,20+,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1988