Learn More
Acetato de 10 beta-hidroxiperoxi noretindrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10Beta-Hydroperoxy Norethindrone Acetate |
| CAS | 13236-11-8 |
| Fórmula molecular | C9 H22 Si |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 10-Hydroperoxy-17-hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one 17-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H22Si/c1-8(2,3)10(7)9(4,5)6/h10H,1-7H3 |
| SMILES | C[SiH](C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | ditert-butil(metil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 158.357 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.149 |