Learn More
Éster metílico del ácido (10Beta)-8,9-dideshidro-6-metil-ergolina-8-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (10beta)-8,9-Didehydro-6-methyl-ergoline-8-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1161651-88-2 |
| Fórmula molecular | C17H18N2O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N2O2/c1-19-9-11(17(20)21-2)6-13-12-4-3-5-14-16(12)10(8-18-14)7-15(13)19/h3-6,8,13,15,18H,7,9H2,1-2H3/t13-,15+/m0/s1 |
| SMILES | CN1[C@]2([C@](C=3C=4C(C2)=CNC4C=CC3)(C=C(C(OC)=O)C1)[H])[H] |
| Nombre IUPAC | (6aR,10aS)-7-metil-4,6,6a,7,8,10a-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 282.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.14 |