Learn More
10Alfa-Methoxy-9,10-dihidrolizero, TRC
Código de producto. 30132600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132600 2.5 mg 2.50 miligramo
17994245 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2622802.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35121-60-9
Fórmula molecular C17H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 286.37
Sinónimo Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-6-methyl-, (8β)-, Lumilysergol, 10-O-methyl- (7CI), (8β)-10-Methoxy-6-methylergoline-8-methanol, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., 10-Methoxy-6-methylergoline-8β-methanol, 10-Methoxydihydrolysergol, 10-O-Methyllumilysergol, 10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol, 10α-Methoxydihydrolysergol, 10α-Methoxylumilysergol, 8β-(Hydroxymethyl)-10α-methoxy-6-methylergoline, Luol, O10-Methyllumilysergol
SMILES CO[C@]12C[C@@H](CO)CN(C)[C@@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10a-Methoxy-9,10-dihydrolysergol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O2/c1-19-9-11(10-20)7-17(21-2)13-4-3-5-14-16(13)12(8-18-14)6-15(17)19/h3-5,8,11,15,18,20H,6-7,9-10H2,1-2H3/t11-,15-,17+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1681
Porcentaje de pureza >95%