Learn More
10Alfa-Methoxy-1-metil-9,10-dihidrolizóbal, TRC
Product Code. 30475203
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Unit Size:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30475203 25 mg 25 miligramos
30469460 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30475203 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM26229525MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35155-28-3
Fórmula molecular C18 H24 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 300.4
Sinónimo [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methanol, Nicergoline Imp. C (EP), Methylmethoxylumilysergol, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, (8β)-, Lumilysergol, 10O,1-dimethyl- (7CI), (8β)-10-Methoxy-1,6-dimethylergoline-8-methanol, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., (+)-(5R,10S)-Meluol, 1,6-Dimethyl-8β-(hydroxymethyl)-10α-methoxyergoline, 1-Methyl-10α-methoxydihydrolysergol, 10-Methoxy-1,6-dimethylergoline-8β-methanol, 10α-Methoxy-1-methyl-9,10-dihydrolysergol, 10α-Methoxy-1-methyldihydrolysergol, O10,1-Dimethyllumilysergol
Nombre IUPAC [(6aR,9R,10aS)-10a-metaxi-4,7-dimetil-6a,8,9,10-tetrahidro-6H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-il]metanol
SMILES CO[C@]12C[C@@H](CO)CN(C)[C@@H]1Cc3cn(C)c4cccc2c34
Specifications
Nombre del producto químico o material Methylmethoxylumilysergol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N2O2/c1-19-10-13-7-16-18(22-3,8-12(11-21)9-20(16)2)14-5-4-6-15(19)17(13)14/h4-6,10,12,16,21H,7-9,11H2,1-3H3/t12-,16-,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1838
Porcentaje de pureza >95%