Learn More
10Alfa-Methoxy-1-metil-9,10-dihidrolizóbal, TRC
Código de producto. 30469460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469460 2.5 mg 2.50 miligramo
30475203 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30469460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2622952.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35155-28-3
Fórmula molecular C18 H24 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 300.4
Sinónimo [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methanol, Nicergoline Imp. C (EP), Methylmethoxylumilysergol, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, (8β)-, Lumilysergol, 10O,1-dimethyl- (7CI), (8β)-10-Methoxy-1,6-dimethylergoline-8-methanol, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., (+)-(5R,10S)-Meluol, 1,6-Dimethyl-8β-(hydroxymethyl)-10α-methoxyergoline, 1-Methyl-10α-methoxydihydrolysergol, 10-Methoxy-1,6-dimethylergoline-8β-methanol, 10α-Methoxy-1-methyl-9,10-dihydrolysergol, 10α-Methoxy-1-methyldihydrolysergol, O10,1-Dimethyllumilysergol
Nombre IUPAC [(6aR,9R,10aS)-10a-metaxi-4,7-dimetil-6a,8,9,10-tetrahidro-6H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-il]metanol
SMILES CO[C@]12C[C@@H](CO)CN(C)[C@@H]1Cc3cn(C)c4cccc2c34
Spécification
Nombre del producto químico o material Methylmethoxylumilysergol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N2O2/c1-19-10-13-7-16-18(22-3,8-12(11-21)9-20(16)2)14-5-4-6-15(19)17(13)14/h4-6,10,12,16,21H,7-9,11H2,1-3H3/t12-,16-,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1838
Porcentaje de pureza >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.