Learn More
10alfa-hidroxifolcodina ((10S)-10-hidroxifolcodina), Mikromol™
Descripción
10alfa-hidroxifolcodina ((10S)-10-hidroxifolcodina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (10S)-10-Hydroxypholcodine |
| CAS | 433308-87-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (10S)-10-Hydroxypholcodine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H30 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (5α,6α,10α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-3-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]morphinan-6,10-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30N2O5/c1-24-7-6-23-15-3-4-16(26)22(23)30-21-17(29-13-10-25-8-11-28-12-9-25)5-2-14(18(21)23)20(27)19(15)24/h2-5,15-16,19-20,22,26-27H,6-13H2,1H3/t15-,16-,19-,20-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OCCN6CCOCC6)ccc([C@H](O)[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35 |
| Nombre IUPAC | (4S,4aR,7S,7aR,12bS,13S)-3-metil-9-(2-morfolin-4-iletoxi)-2,4,4a,7,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-7,13-diol |
| Mostrar más |