Learn More
10alfa-hidroximorfina, Mikromol™
Descripción
10alfa-hidroximorfina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Hydroxymorphine |
| CAS | 131563-73-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 10-Hydroxymorphine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Androst-4-ene-3beta,17beta-diol, Testosterone Imp. D (EP), Delta4-Androstenediol, (5α,6α,10α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3,6,10-triol, 10α-Hydroxymorphine, 10S-Hydroxymorphine, 7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-17-methylmorphinan-3,6α,10α-triol, Morphinan-3,6,10-triol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-, (5α,6α,10α)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-17-9-3-5-11(20)16(17)22-15-10(19)4-2-8(12(15)17)14(21)13(9)18/h2-5,9,11,13-14,16,19-21H,6-7H2,1H3/t9-,11-,13-,14-,16-,17-/m0/s1 |
| SMILES | CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc([C@H](O)[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35 |
| Nombre IUPAC | (4S,4aR,7S,7aR,12bS,13S)-3-metil-2,4,4a,7,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-7,9,13-triol |
| Mostrar más |