Learn More
Testo™ Termómetro digital para alimentos resistente al agua 108-2
Descripción
- Fácil de manipular y usar: sonda bloqueable para una sujeción segura
- El instrumento de medición de temperatura con una sonda conectada es resistente al agua (IP67)
- Incluye caja suave y sonda tipo T
- Compatible con HACCP y certificado según EN 13485
- Carcasa elegante, compacta y resistente al agua
- Permite realizar mediciones puntuales en segundos, durante el transporte y el almacenamiento, en cocinas o restaurantes grandes
- Se puede limpiar con agua corriente
- Incluye termómetro, termopar bloqueable de tipo T, guía de usuario, protocolo de calibración y baterías
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme a HACCP y certificado según EN 13485; clase de protección IP67 con TopSafe; 2004/108/EG |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 60 x 24 mm |
| Material | Elastómero termoplástico (TPE), ABS, Policarbonato |
| Tiempo de medición | Tiempo de reacción de 10 segundos |
| Resolución | 0,1 °C |
| Peso (métrico) | 154 g (incl. batería, sin estuche blando) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -50 °C a +300 °C |
| Duración de la batería | 2500 h |
| Batería, tipo | 3 pilas micro AAA |
| Exactitud | ±0,5 °C desde −30° a +70 °C |
| Mostrar más |