Learn More
Testo™ Termómetro de penetración 104-IR con sensor IR de doble propósito
Código de producto. 13207819
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +250 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
13207819 De -50 °C a +250 °C cada uno
1 options
Código de producto. 13207819 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0560 1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.78€
    149.00€ / paquete de 1
    Ahorro 190.78€
    56% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El versátil termómetro de penetración resistente al agua se complementa con un sensor infrarrojo para mediciones de temperatura con contacto y sin contacto.
  • Una solución ideal para todos los aspectos del sector alimentaria, desde la recepción de productos hasta la inspección de alimentos
  • Láser preciso con2 puntos láser:óptica 10:1para garantizar mediciones exactas y sin errores
  • Diseño superresistente, diseñado para uso extremo y diario
  • Gran pantalla LCD luminosa de fácil lectura con retroalimentación
  • Las tiras de color incluidas ayudan a evitar problemas de contaminación cruzada
  • Escanea la temperatura de la superficie de alimentos individuales o de palés enteros con distancia y con la máxima precisión
  • Si se supera un valor límite o se queda corto, la sonda de penetración plegable también puede medir la temperatura del núcleo
  • Cabe fácilmente en el bolsillo de la camisa
  • Incluye termómetro, guía de usuario, protocolo de calibración, tiras de color adhesivas, pilas
Especificaciones
Material Plástico ABS
Resolución 0,1 °C
Peso (métrico) 197 g
Descripción Clase de protección IP65
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +250 °C
Duración de la batería 10 h
Batería, tipo 2 x AAA
Exactitud ±1 °C de −50° a −301. °C, ±0,5 °C desde −30° a +99,9 °C, ±1% de mv para el rango restante
Pantalla LCD