Learn More
Watson-Marlow cabezal de bomba de bajo flujo 102R
Descripción
- Los cabezales de bomba de bajo flujo 102R aceptan, sin ajuste, todos los tubos de Watson-Marlow de 0.5 mm a 4.8 mm de diámetro interno con un grosor de pared de 1.6 mm.
- El cabezal de la bomba tiene un rotor de dos rodillos accionado por resorte y es adecuado para un uso continuo de hasta 65 rpm y proporciona caudales de hasta 106 mL/min.
- Capaz de bombear en cualquier dirección, el 102R configurado en rotación en el sentido de las agujas del reloj prolongará la vida útil del tubo.
- La rotación en sentido antihorario es adecuada para bombear contra presiones mayores.
- El cabezal de la bomba está disponible con una selección de materiales de pista y resortes de rotor.
- Adecuado para un eje de transmisión de 6 mm u 8 mm si se monta en la transmisión del usuario.
- Todos los cabezales de bomba 102R tienen una selección de puntos de montaje y una protección de policarbonato transparente irrompible que tiene bisagras para permitir un fácil acceso para cambiar el tubo.
- También hay disponibles conectores a presión, en lugar de las abrazaderas de tubo con resorte.
- Cabezal compacto de bajo flujo.
- Diseño de rodillo con resorte para una vida útil más larga del tubo y caudales precisos.
- Fácil carga continua del tubo.
- Hasta 106 mL/min de flujo continuo.
- Hasta 212 mL/min de flujo continuo.
- El cabezal de bomba acepta tubos de cinco tamaños para un flujo de 0.02 mL/min a 212 mL/min.
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 0.003 a 54 mL/min. |
| Modelo | 102R |
| Tipo | Cabezal de bomba de bajo flujo |
| Material del rotor | IXEF PARA (poliacrilamida) |
| Velocidad | 65 rpm |
| Presión máxima | 30 psi |
| Material del envase | Policarbonato |