Learn More
Endecotts™ Tamices de prueba con marco de acero inoxidable y malla de alambre de 100 mm de diámetro
Código de producto. 12984215
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
32 μm
53 μm
1 mm
1,1 mm
125 μm
2 mm
250 μm
2,8 mm
355 μm
425 μm
4,75 mm
600 μm
9,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
12984215 53 μm cada uno
12954205 1,1 mm cada uno
12954215 125 μm cada uno
12974205 1 mm cada uno
12914205 2,8 mm cada uno
12934215 250 μm cada uno
12934205 2 mm cada uno
12914225 32 μm cada uno
12924215 355 μm cada uno
12984195 4,75 mm cada uno
12914215 425 μm cada uno
12904215 600 μm cada uno
12944195 9,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 12984215 Proveedor Endecotts™ N.º de proveedor 100SIW.053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    149.02€ / paquete de 1
    Ahorro 1.98€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Utilice estos tamices de ensayo para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas. Endecotts™ Los tamices de prueba con marco de acero inoxidable se pueden suministrar con tamaños de apertura que van desde 125 mm hasta 20 micrones en versiones de altura completa y media.
  • Fabricado con materiales de la más alta calidad, disponible en tamaños de diámetro de 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 o 450 mm, así como en 3, 8, 12 o 18 in.
  • Bastidor de precisión (garantiza una estabilidad uniforme)
  • Apertura precisa (de acuerdo con ISO 3310-1, ASTM E11 u otras especificaciones)
  • Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
  • Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
  • Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
  • Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
  • Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 53 μm
Tipo de producto Tamiz de ensayo
Certificaciones/conformidad ISO Requisitos 3310-1 y 2, ASTM , BSI
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 100 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable