Learn More
Fisherbrand™ Columna de medición graduada de 100 ml
Descripción
- Graduada en incrementos de 1 ml
- 31 mm de diámetro, 234 mm de altura
- Fabricado con vidrio de clase B
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción del artículo | Columna de medición |
| Class | B |
| Altura (métrico) | 234 mm |
| Tolerance Metric | ±1 ml |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Vidrio |
| Diámetro exterior (métrico) | 31 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Graduaciones | 1 mL |
| Límite de error | ±1mL |