Learn More
Imidazol, Mikromol™
Descripción
Imidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imidazole |
| CAS | 288-32-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Imidazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C3 H4 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bifonazole Imp. C (EP), Clotrimazole Imp. D (EP), Enalapril Maleate Imp. I (EP), Enalapril Imp. I (EP), Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. E (EP), Ondansetron Imp. E (EP), Sildenafil Citrate Imp. E (EP), Sildenafil Imp. E (EP), Imidazole, 1H-Imidazole, Zoledronic Acid Monohydrate Imp. C (Pharmeuropa), CCI 625, Ph Eur Clotrimazole Impurity D, Ph Eur Ondansetron Impurity E, Ph Eur Zanamivir Impurity G, Imidazole (CCI 625), GR 152919X, GR 212339X, GR 228446X, USP Zanamivir Related Compounds Mixture, Bifonazole Impurity C, Clotrimazole Impurity D, Enalapril Maleate Impurity I, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity E, Sildenafil Citrate Impurity E, Zoledronic Acid Impurity C, Enalapril Impurity I, Ondansetron Impurity E, Sildenafil Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5) |
| SMILES | c1c[nH]cn1 |
| Nombre IUPAC | 1H-imidazol |
| Mostrar más |