missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lidocaine Hydrochloride Monohydrate, TRC

Código de producto. 30132442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30132442 100 g 100 g
30135825 10 g 10 g
30040789 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30132442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL397800100G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6108-05-0
Fórmula molecular C14 H22 N2 O . Cl H . H2 O
Peso molecular (g/mol) 288.81
Sinónimo Lidocaine hydrochloride monohydrate, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)-, monohydrochloride, monohydrate (8CI), Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Lidocaine monohydrate hydrochloride, Lidocaine monohydrochloride monohydrate, Petercaine, α-Diethylamino-2,6-acetoxylidide hydrochloride monohydrate, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride monohydrate, 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide hydrochloride monohydrate
Nombre IUPAC 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide;hydrate;hydrochloride
SMILES O.Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lidocaine hydrochloride monohydrate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1605
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.