missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Citric Acid Monohydrate, TRC

Código de producto. 30011048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30011048 100 g 100 g
30133597 50 g 50 g
30011406 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30011048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC521058100G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6 H8 O7 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 210.14
Sinónimo 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate (9CI), Citric acid, monohydrate (8CI), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid hydrate (1:1), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate, Citronsyra Mono E 33-8-80MLT
Nombre IUPAC 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Citric acid monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0376
Porcentaje de pureza >95%
Cantidad 100 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.