Learn More
10074-G5, MedChemExpress
Código de producto. 16493228
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493228 10 mg 10 miligramos
16485957 5 mg 5 miligramos
16482676 25 mg 25 miligramos
16479776 50 mg 50 miligramos
16464496 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16493228
Marca: Medchem Express HY100996
MedChemExpress 10074-G5 is an inhibitor of c-Myc-Max dimerization with an IC50 of 146 μM.
10074-G5 is an inhibitor of c-Myc-Max dimerization with an IC50 of 146 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10074-G5
Forma física Solid
CAS 413611-93-5
Color Red
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12N4O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (84.26 mM)
SMILES O=[N+]([O-])C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3)C4=NON=C41
Peso molecular (g/mol) 332.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.31
Porcentaje de pureza 98.52%