Learn More
10058-F4, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447019 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15447019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65650.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Un inhibidor de c-Myc que induce apoptosis
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10058-F4
CAS 403811-55-2
Color Amarillo
Fórmula molecular C12H11NOS2
Número MDL MFCD00758517
Cantidad 10 mg
Sinónimo c-myc inhibitor, 5e-5-4-ethylbenzylidene-2-mercapto-1,3-thiazol-4 5h-one, 5-4-ethylphenyl methylene-2-thioxo-4-thiazolidinone, e-5-4-ethylbenzylidene-2-mercaptothiazol-4 5h-one, z,e-5-4-ethylbenzylidine-2-thioxothiazolidin-4-one, 5e-5-4-ethylphenyl methylidene-2-sulfanyl-1,3-thiazol-4-one, 5e-5-4-ethylphenyl methylidene-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one, 10058-f hplc , solid
Información de solubilidad Soluble in DMSO; Soluble in water at concentrations less than 2mg/ml
Clave InChI SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Nombre IUPAC (5E)-5-[(4-etilfenil)metilideno]-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 249.346
PubChem CID 1271002
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.35
Forma física Sólido