Learn More
10058-F4, MedChemExpress
Código de producto. 16465298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16465298 10 mg 10 miligramos
16421507 50 mg 50 miligramos
16418017 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12702
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 10058-F4 is a c-Myc inhibitor that prevents c-Myc-Max dimerization and transactivation of c-Myc target gene expression.
10058-F4 is a c-Myc inhibitor that prevents c-Myc-Max dimerization and transactivation of c-Myc target gene expression.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10058-F4
Forma física Solid
CAS 403811-55-2
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11NOS2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41 mg/mL (164.43 mM)
SMILES O=C1NC(S/C1=C/C2=CC=C(CC)C=C2)=S
Peso molecular (g/mol) 249.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.35
Porcentaje de pureza 99.18%