Learn More
KGW Isotherm™ Matraces aislados cilíndricos Dewar
Código de producto. 10109560
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
1000 ml
1500 ml
1500 ml
2000 ml
Incluye:
Con agarre lateral
Sin agarre lateral
Altura interior (métrico):
190 mm
235 mm
240 mm
245 mm
290 mm
340 mm
Diámetro interior (métrico):
47mm
77mm
90mm
100mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10109560
Marca: KGW Isotherm™ 10214
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento y el aislamiento de productos sensibles a temperaturas, como el hielo seco, el nitrógeno líquido y otros refrigerantes. Los matraces de aislamiento cilíndricos Dewar KGW Isotherm™ incluyen un diseño robusto fabricado con vidrio de borosilicato 3.3.
  • Manipulación sencilla
  • Enfriamiento de muestras pequeñas
  • Totalmente plateados de serie
  • Aplicaciones flexibles en el laboratorio
  • Disponible con o sin agarre lateral
Especificaciones
Color Azul
Diámetro exterior (métrico) 115 mm
Para utilizar con (aplicación) Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento de nitrógeno líquido, hielo seco, otros refrigerantes y como matraz aislante
Altura interior (métrico) 245 mm
Altura (métrico) 300 mm
Incluye Sin agarre lateral
Capacidad (métrico) 1500 ml
Diámetro interior (métrico) 90mm
Material Vidrio de borosilicato