Learn More
Hamilton™ Jeringas para instrumentos de PTFE estándar serie 1000 sin agujas
Descripción
- La vida útil de la jeringa es excepcional cuando se usa junto con accionamientos de jeringa de precisión Hamilton™
- Garantiza la precisión de la manipulación de líquidos
- Estanca a los gases para un rendimiento sin fugas <
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 14,6 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 17,7 mm |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 200 psi |
| Temperatura máxima | 115°C |
| Modelo | 1010 |
| Temperatura mín. (métrico) | 10 °C |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Mostrar más |