Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja cementadas con punta Luer serie 1000
Descripción
- Jeringas estancas a los gases de volumen medio
- Punta Luer
- Aguja cementada
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Calibre de aguja | Personalizado |
| Diámetro interior (métrico) | 10,3 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 13,5 mm |
| Tipo de producto | Aguja de jeringa Gastight estanca a los gases |
| Presión máxima | 13,8 bar (200 psig) |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Modelo | 1005 |
| Temperatura mín. (métrico) | 10 °C |
| Cantidad | 1/paq. |
| Mostrar más |