Learn More
Labconco™ Matraz con forma de pera de 100 ml
Código de producto. 17213364 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17213364 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17213364 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7551600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    115.10€ / paquete de 1
    Ahorro 5.90€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Matraz en forma de pera para concentradores CehtriVap.
  • Matraz de vidrio borosilicato de 100 ml con 19/22 STJ
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Matraz
Volumen (métrico) 100 mL