Learn More
Gilac™ Recipiente para ingredientes de 100 l con tapa y 4 ruedas
Descripción
- Contenedor de ingredientes.
- Gran capacidad: 100 l
- Tapa transparente integral que conserva los alimentos.
- Fácil acceso.
- 4 ruedas (75 mm de diámetro) incluidos 2 que giran para una mayor movilidad.
- Acero inoxidable recomendado en ambientes húmedos (sin daños a los rodamientos incluso en presencia de agua).
- Fondo completamente liso sin tornillos visibles.
- Esquinas redondeadas y paredes completamente lisas para facilitar la limpieza y una higiene perfecta.
- Formato ideal para colocar debajo de una encimera para ahorrar espacio.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bolsa de almacenamiento |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (imperial) | 26,4 gal |
| Capacidad (métrico) | 100 L |
| Modelo | Carcasa de rueda de acero |